Learn More
Applied Biosystems™ MagMAX™ DNA Multi-Sample Ultra 2.0 Lysis/Binding Solution
Artikelnummer. 15918850 Alle ansehen Applied Biosystems Produkte
Click to view available options
Menge:
450 mL
Packungsgröße:
1 Packung
Artikelnummer. 15918850
Marke: Applied Biosystems™ A36581
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Diese Lyse-/Bindungslösung ist in den MagMAX DNA Multi-Sample Ultra 2.0 Kits enthalten.
Diese Lyse-/Bindungslösung ist im MagMAX DNA Multi-Sample Ultra 2.0 Kit enthalten. Sie sind für Anwendungen, die mehr Lyse-/Bindungslösung benötigen als im Kit enthalten sind, separat erhältlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Bei Raumtemperatur lagern.
Produktlinie MagMAX
Produkttyp DNA Multi-Sample Ultra 2.0 Lyse-/Bindungslösung
Menge 450 mL
Versandbedingung Raumtemperatur