Learn More
Applied Biosystems™ MagMAX™ Zellfreies Gesamtnukleinsäure-Isolationskit
Artikelnummer. 16251012
Change view
Click to view available options
Menge:
1 Kit
Packungsgröße:
1 Set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16251012 1 Kit 1 Set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16251012 Lieferant Applied Biosystems™ Lieferanten-Nr. A36716
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Das MagMAX zellfreie Gesamt-Nukleinsäure-Isolationskit ist für die Anreicherung aller Nukleinsäurearten konzipiert, die in zellfreien biologischen Proben wie Plasma vorhanden sind.
Das MagMAX zellfreie Gesamt-Nukleinsäure-Isolationskit ist für die Anreicherung aller Nukleinsäurearten konzipiert, die in zellfreien biologischen Proben wie Plasma vorhanden sind. Das Kit verwendet MagMAX-Technologie mit magnetischen Beads und gewährleistet die reproduzierbare Rückgewinnung hochwertiger Nukleinsäure, die mit einer Vielzahl von Anwendungen kompatibel ist, einschließlich Echtzeit-PCR, digitaler PCR und Sequenzierung der nächsten Generation.
Das magnetische auf Beads basierende Aufreinigungsformat ermöglicht die einfache Verarbeitung einer Vielzahl von Probeninputvolumina (1 ml bis 6 ml). Bei Verwendung mit dem KingFisher Duo Prime oder KingFisher Flex Magnetpartikelprozessor können 6 bis 24 Plasmaproben mit einem Eingangsvolumen von 2 ml gleichzeitig isoliert werden. Alternativ können Proben manuell mit einem Magnetständer verarbeitet werden.
Merkmale des MagMAX zellfreien Gesamtnukleinsäure-Isolationkits:
  • Automatisierungsfähige, Phenol-freie Extraktion
  • Mit dem schnellen Verfahren können 6 bis 24 Proben in 90 Minuten oder weniger verarbeitet werden, wenn sie mit dem KingFisher Duo Prime oder dem KingFisher Flex Magnetpartikelprozessor mit einem 24-Deep-Well-Kopf verwendet werden
  • Flexibles Protokoll für Probenvolumeneingänge von 1 ml bis 6 ml Plasma
  • Keine Träger-RNA erforderlich
  • Volumenbereich von 15 µl bis 60 µl
  • Kompatibel mit dem Oncomine Lungen-cfTNA-Forschungsassay
Gehen Sie über zellfreie DNA hinaus und erhalten Sie das Gesamtbild
Die Isolierung und Analyse zirkulierender zellfreier Gesamt-Nukleinsäure (cfTNA) aus Plasma und anderen zellfreien Proben dient als nicht-invasive Methode zum Nachweis und zur Überwachung von Targets, die mit bestimmten Krankheitszuständen wie Krebs in Verbindung stehen.
Der erste Schritt zur Erreichung dieser wertvollen Informationen ist die effiziente Nukleinsäureisolierung, die speziell die zirkulierenden Nukleinsäurespezies wiederherstellt, die Informationen zum Krankheitszustand enthält. Die Bedeutung von zellfreier DNA (cfDNA) wird immer wichtiger, aber sie kann nicht die ganze Geschichte erzählen. Zellfreie RNA-Sequenzen (cfRNA) dienen als kritische Biomarker sowie in Form von microRNAs und Genfusionen. Diese Einbeziehung der cfRNA in die cfDNA bietet Forschern die Möglichkeit, ihre Studien zu erweitern und die menschliche Gesundheit zu verbessern.
Das MagMAX zellfreie Gesamtnukleinsäurekit wurde von denselben Thermo Fisher Scientific Wissenschaftlern entwickelt wie das MagMAX zellfreie DNA Isolationskit. Der Unterschied besteht darin, dass alle cfRNA-Spezies in das Eluat aufgenommen werden, sodass Sie die Menge der verfügbaren Informationen aus einer einzigen zellfreien Probe erhöhen können. Genau wie das cfDNA-Isolationskit ist das cfTNA-Kit sowohl für die manuelle als auch für die automatisierte Isolierung von Nukleinsäure aus einem breiten Probenvolumen-Eingangsbereich von 1 bis 6 ml konzipiert. Durch das phenolfreie Magnetbead-Format ist das Kit für die automatisierte Isolierung geeignet.
Dank des skalierbaren Formats, das verschiedene Probeneingänge ermöglicht, ist es möglich, die Anzahl der mit einem einzigen Kit verarbeiteten Proben zu variieren. Zum Beispiel sind genügend Reagenzien für die Verarbeitung von 50 Proben mit jeweils 2 ml Plasma vorhanden. Alternativ können mit demselben Kit 25 Proben mit je 4 ml Plasma verarbeitet werden. Höhere und niedrigere Eingangsvolumina sind möglich, und die Anzahl der zu verarbeitenden Proben variiert entsprechend. Mit diesem einzigartigen Produktmerkmal können Sie das Produkt an Ihre spezifischen Anforderungen anpassen.
Vorteile der MagMAX Magnetbead–basierten Aufreinigung
Magnetbeads bieten im Vergleich zu anderen Technologien zur Isolierung von Nukleinsäuren viele Vorteile. Beads binden DNA effizienter als Glasfaserfilter, wodurch höhere und gleichmäßigere DNA-Erträge möglich sind. Da keine Filter und Vakuumkammern verwendet werden, besteht zudem keine Gefahr einer Verstopfung des Filters durch zelluläre Partikel in Proben. Dieses Verstopfungsproblem ist besonders bei proteinreichen, großvolumigen Proben wie Plasma, die häufig in Studien über zirkulierende zellfreie Nukleinsäure verwendet werden, von Bedeutung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung • 175 ml MagMAX zellfreie Gesamtnukleinsäure-Lyse-/-Bindungslösung
• 100 ml (Endvolumen) MagMAX zellfreies Gesamtnukleinsäure-Waschlösungskonzentrat
• 21 ml MagMAX zellfreie Gesamtnuklesäure-Elutionslösung
• 3,5 ml MagMAX kellofreie Gesamtkernsäure-Magnetbeads
• 1,5 ml MagMAX kellofreie Gesamtnukleinsäure-Proteinase K
Format Kit
Isolation Technology Magnetic Bead
Probentyp Plasma
Zur Verwendung mit (Anwendung) Sequenzierung der nächsten Generation, Echtzeit-PCR
Hochdurchsatz-Kompatibilität Kompatibel mit hohem Durchsatz, manuelle Protokolle, automatisierte Protokolle
Produktlinie MagMAX
Produkttyp Total Nucleic Acid Isolation Kit
Menge 1 Kit
Versandbedingung Raumtemperatur
Prüfzeit 90 min