Learn More
Applied Biosystems™ MagMAX™-96 Viral RNA Isolation Kit
Artikelnummer. 30057765 Alle ansehen Applied Biosystems Produkte
Change view
Click to view available options
Anzahl Reaktionen:
96
480
Packungsgröße:
5 Stück
96 Reaktionen
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Anzahl Reaktionen unitSize
30057765 480 5 Stück
30057783 96 96 Reaktionen
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30057765 Lieferant Applied Biosystems™ Lieferanten-Nr. AMB18365
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
MagMAX™-96 Virus-RNA-Isolationskit
Dieses Applied Biosystems™ Kit dient zur Isolierung viraler RNA und DNA aus verschiedenen Probentypen (z. B. Umweltproben und Körperflüssigkeiten). Mit diesem Kit aufgereinigte Nukleinsäure ist ideal für PCR- und RT-PCR-Anwendungen geeignet. Das Kit eignet sich perfekt für die Arbeit mit niedrigen Viruskonzentrationen und enthält ausreichend Reagenzien für 5 × 96 Reaktionen.
Vorteile der MagMAX™ Magnet-Bead-basierten Aufreinigung:
Magnetische Beads bieten im Vergleich zu anderen Technologien für die Isolierung von RNA viele Vorteile. Beads binden RNA effizienter als Glasfaserfilter, wodurch höhere und gleichmäßigere RNA-Erträge möglich sind. Da keine Filter verwendet werden, besteht zudem keine Gefahr einer Verstopfung des Filters durch zelluläre Partikel in Proben. Da für eine höchst effiziente Anbindung nur eine kleine Menge von magnetischen Beads erforderlich ist, kann die gebundene RNA in lediglich 20 bis 50 μl nukleasefreiem Wasser eluiert werden, wobei RNA aus großen, verdünnten Proben konzentriert wird.
Optimiert für die Isolierung von Viren aus biologische Flüssigkeiten:
Die Applied Biosystems™ MagMAX™ Viralen RNA-Isolierungskits sind optimiert für die Verwendung mit biologischen Flüssigkeiten und zellfreien Proben wie Serum, Plasma, Abstrichen und Zellkulturmedien. Diese Proben stellen häufig einzigartige Herausforderungen bei der RNA-Aufreinigung dar, einschließlich niedriger viraler Titer, großer zu verarbeitender Volumina und Komplexität der Proben. Ohne organische Lösungsmittel oder RNA-Fällung beseitigt das MagMAX™ virale RNA-Isolierungskit die Probleme, die häufig bei anderen Methoden zur RNA-Isolierung auftreten, z. B. verstopfte Filter, große Elutionsvolumina und schwankende Ausbeuten. Mit diesem Kit wurden DNA- und RNA-Einsatzmengen von 20 Kopien bis 25 x 106 Kopien quantitativ aus Plasma, Serum und Milch gewonnen. Und selbst bei geringerem Probeneinsatz war der Pathogennachweis unter Verwendung von Nukleinsäure, die mit dem MagMax™ isoliert wurde, so empfindlich (entspricht CTs) oder empfindlicher (unter CTs) als Nukleinsäure, die mit einem Produkt eines anderen Unternehmens isoliert wurde. Protokolle zum Herunterladen für die Verwendung dieses Kits mit speziellen Liquid-Handling-Systemen sind bei unserer Automatisierungsressource verfügbar.
Begleitprodukte:
Träger-RNA (SKU-Nr.4382878), Lyse-/Bindungslösungskonzentrat (SKU-Nr. AM8500), Waschlösung 1 (SKU-Nr. AM8504) und Waschlösungskonzentrat 2 (SKU-Nr. AM8640) sind Komponenten der MagMAX™ Viralen RNA-Isolierungskits, die auch separat erworben werden können. Für die Verwendung dieses Kits ist ein 96-Well-Magnetringfuß erforderlich. Der Magnetfuß-96 (SKU-Nr. AM10027) und der 96-Well-Magnetringfuß (SKU-Nr. AM10050) sind für die Fällung mit paramagnetischen Beads aus standardmäßigen 96-Mikrotiterplatten mit U-Boden ausgelegt. Der Magnetringfuß pelletiert die magnetischen Beads in einer Kreisform und ermöglicht so eine einfache Entfernung des Überstands durch einen Roboter oder Mehrkanalpipettierer. Für zusätzliche Verarbeitungsplatten werden Matrix 96-Well-Mikrotiterplatten mit U-Boden aus Polypropylen (Thermo Scientific, Artikelnr. 4917) empfohlen. -Eine NVSL-validierte Version dieses Kits finden Sie in den MagMAX™-96 AI/ND Viralen RNA-Isolierungskits (SKU-Nr. 1929 und SKU-Nr. AM1835).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Carrier RNA and Lysis Binding Enhancer is stored at –20°C; RNA Binding Beads are stored at 4°C. Wash Solution 2 Concentrate and Elution Buffer may be stored at either 4°C or room temperature. Lysis⁄Binding Solution Concentrate, Wash Solution 1 Concentrate, and Processing Plates and Lids are stored at room temperature. Nuclease-free water may be stored at any temperature.
Format 96-well Plate
Isolation Technology Magnetic Bead
Aufreinigungszeit 45 min
Probentyp Cell-free Biological Fluids, Liquid Samples (e.g. Serum), Viral Samples
Endprodukttyp Viral DNA⁄RNA
Hochdurchsatz-Kompatibilität Kompatibel mit hohem Durchsatz, nicht kompatibel mit hohem Durchsatz (manuell), automatisierte Protokolle
Zur Verwendung mit (Geräte) KingFisher™ Flex Magnetic Particle Processor, KingFisher 96
Zur Verwendung mit (Anwendung) Quantitative Echtzeit-PCR (qPCR), Reverse-Transkriptase-PCR (RT-PCR), Northern Blotting
Anzahl Reaktionen 480
Produktlinie MagMAX
Menge 5 x 96 Aufreinigungen
Umfang Maxi
Ausgangsmaterialmenge Up to 50 μl
Target Viral DNA/RNA
Ertrag 5 ng
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Nur für veterinärmedizinische Zwecke.