Learn More
JULABO™ Magio MS-Z Brückenmontierter Umwälzthermostat
Artikelnummer. 16876133
Click to view available options
Spannung:
230 V
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 16876133
Marke: JULABO™ 9032201
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Verfügt über eine extrem leistungsstarke Pumpe und ein intuitives Touch-Display. Kombinieren Sie hohe Temperaturregelleistung mit maximaler Flexibilität. Kann mit Badtanks bis zu einem Füllvolumen von 100 Litern verwendet werden.
  • USB-Anschluss
  • Integriertes Programmiergerät
  • Integrierte externe Pt100-Verbindung
  • Analoge Schnittstellen (Zubehör)
  • Ideal für anspruchsvolle externe Anwendungen
  • Modelle für interne und externe Anwendungen von 3 bis 26 Liter
  • Eintauchtiefe 150 mm
  • Einfache Steuerung komplexer Anwendungen
  • Durchflussrate 16 ... 31 l/min, Druck 0,24 ... 0,92 bar, Ansaugung 0,03 ... 0,4 bar
  • Stufenlos einstellbare, extrem leistungsfähige Druck-/Saugpumpe
  • Starke Heizleistung von 2 kW
  • Von 33 bis 68 cm ausziehbare Edelstahlbrücke
  • Teile, die mit dem Medium in Berührung kommen, sind aus Edelstahl
  • Ethernet
Spezifikation
Umgebungstemperatur 10°C bis 40°C
Kapazität (metrisch) 100 l
Zertifizierung/Konformität DIN12876-1; IP 20 (IEC 60529)
Kommunikation USB, Ethernet, RS232, RS248, Modbus TCP/IP
Pumpentyp Druck-Saugpumpe, Eintauchpumpe
Temperaturbereich 20°C bis 300°C
Display 7 in. TFT Touchscreen
Zur Verwendung mit (Anwendung) Heizbad
Heizleistung 2 kW
Material Rostfreier Stahl
Max. Druck 0,24 bis 0,92 bar
Max. Absaugung -0,03 bis -0,4 bar
Modell Magio MS-Z
Montageart Brückenmontiert
Pumpenkapazität 16 bis 31 l/min.
Sicherheitsglas 3/FL
Temperaturstabilität ±0,01°C
Abmessungen (L x B x H) 34 x 19 x 36 cm
Innentiefe (metrisch) 15 cm
Gewicht (metrisch) 7,2 kg
Spannung 230 V