Learn More
JULABO MAGIO MS-800F Kühl-/Heizumwälzer mit natürlichen Kältemitteln
Beschreibung
- Ob in der Grundlagenforschung, der Materialprüfung oder in technischen Systemen – die gekühlten Umwälzpumpen von MAGIO bieten Hightech-Lösungen für hohe Kundenanforderungen.
- Diese Kühlmaschine arbeitet mit einem natürlichen, umweltfreundlichen Kältemittel und wurde mit Fokus auf Energieeffizienz entwickelt. Dies bedeutet erhebliche Einsparungen bei den Betriebskosten für zahlreiche Anwendungen, was auch eine schnelle Amortisation der Anschaffungskosten zur Folge hat. Gleichzeitig trägt der geringere Energieverbrauch positiv zum Klimaschutz bei.
- Ideal für anspruchsvolle externe Anwendungen
- Einfache Steuerung komplexer Anwendungen
- Stufenlos einstellbare, extrem leistungsfähige Druck-/Saugpumpe
- Durchflussrate: 16 bis 31 l/min
- Druck: 0,24 bis 0,92 bar
- Saugdruck: 0,03 bis 0,4 bar
- Großes, hochauflösendes TFT-Touch-Display mit mehrsprachiger Benutzeroberfläche
- Teile, die mit dem Medium in Berührung kommen, sind aus Edelstahl
- Integriertes Programmiergerät
- Integrierte externe Pt100-Verbindung
- USB Verbindung
- RS232-Schnittstelle für die Online-Kommunikation
- Ethernet
- Analoge Schnittstellen (Zubehör)
- Klasse III (FL) gemäß DIN 12876-1
- Anschlüsse für Magnetventil
- Integrierter Pumpenanschluss M16 ×1
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 5 bis 7,5 l |
| Kommunikation | Ethernet, Modbus , RS232, RS485, Stakei, USB |
| Kühlleistung | 0,86 kW bei 20 °C |
| Flussrate | 16 bis 31 l/min |
| Pumpentyp | Tauchpumpe |
| Temperaturbereich | -40 bis +200 °C |
| Typ | thermostat |
| Elektrische Anforderungen | 200/230 V 50/60 Hz |