Learn More
JULABO™ Magio MS-600F Kühl-/Heizthermostat
Artikelnummer. 16896133
Click to view available options
Spannung:
230 V
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 16896133
Marke: JULABO™ 9032704
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die Geräte verfügen über besonders starke Druck- und Saugpumpen und erfüllen so höchste Anforderungen an die Temperaturregelung externer Anwendungen.
  • USB-Anschluss
  • Klasse III (FL) gemäß DIN 12876-1
  • RS232-Schnittstelle für die Online-Kommunikation
  • Integriertes Programmiergerät
  • Integrierte externe Pt100-Verbindung
  • Ethernet
  • Analoge Schnittstellen (Zubehör)
  • Ideal für anspruchsvolle externe Anwendungen
  • Einfache Steuerung komplexer Anwendungen
  • Durchflussrate 16 ... 31 l/min, Druck 0,24 ... 0,92 bar, Ansaugung 0,03 ... 0,4 bar
  • Stufenlos einstellbare, extrem leistungsfähige Druck-/Saugpumpe
  • Großes, hochauflösendes TFT-Touch-Display mit mehrsprachiger Benutzeroberfläche
  • Teile, die mit dem Medium in Berührung kommen, sind aus Edelstahl
Spezifikation
Umgebungstemperatur 10°C bis 40°C
Kapazität (metrisch) 5 bis 7,5 l
Zertifizierung/Konformität DIN12876-1; IP 20 (IEC 60529)
Kommunikation USB, Ethernet, RS232, RS248, Modbus TCP/IP
Kühlleistung 0,6 kW bei 20°C
Pumpentyp Druck-Saugpumpe
Temperaturbereich -35°C bis +200°C
Display 7 in. TFT Touchscreen
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kälte-/Wärme-Umwälzthermostat
Heizleistung 2 kW
Material Rostfreier Stahl
Max. Druck 0,24 bis 0,92 bar
Max. Absaugung -0,03 bis -0,4 bar
Modell Magio MS-600 F
Pumpenkapazität 16 bis 31 l/min.
Sicherheitsglas 3/FL
Temperaturstabilität ±0,01°C
Abmessungen (L x B x H) 33 x 47 x 69 cm
Abmessungen (L x B x H) innen 22 x 15 x 15 cm
Gewicht (metrisch) 38,3 kg
Spannung 230 V