Learn More
Julabo™ MAGIO MS-449F Kälte-Umwälzthermostat mit natürlichem Kältemittel
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
21 bis 30 l
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Devices offer extra strong pressure and suction pumps for the highest demands for temperature control of external applications
- Exceptionally large bath volume makes the unit ideal for precisely tempering larger or a variety of different samples in the bath
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 21 bis 30 l |
| Zertifizierung/Konformität | CE |
| Kommunikation | USB, RS232, Ethernet, Modbus |
| Kühlleistung | 460 W |
| Flussrate | 16 bis 31 l/min |
| Pumpentyp | Centrifugal |
| Temperaturbereich | -30°C bis +200°C |
| Typ | thermostat |
| Elektrische Anforderungen | 230 V, 50 Hz |