Learn More
Invitrogen™ MagicMedia™ E. coli Expression Medium, Powder
Artikelnummer. p-7180343
Click to view available options
Menge:
1 l
5 x 1 l
Packungsgröße:
1 Kilogramm
1 Set
Artikelnummer. 15351532
Marke: Invitrogen™ K6810
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Includes
Enthält eine proprietäre Komponente A (als Pulverform im Folienbeutel) und Komponente B (als Pufferflüssigkeit).
Speziell entwickelt, um die Ausbeute rekombinanter Proteine in T7-regulierten E. coli-Expressionssystemen drastisch zu erhöhen, ohne Überwachung der optischen Dichte der Kultur (Optische Dichten) oder Zugabe von Induktoren
MagicMedia E. coli-Expressionsmedium wurde speziell entwickelt, um die Ausbeute rekombinanter Proteine in T7-regulierten E. coli-Expressionssystemen ohne Überwachung der OD-Kultur (optische Dichte) oder Hinzufügen von Induktoren drastisch zu erhöhen. Mit der proprietären MagicMedia Formulierung erzielen Sie ein E. coli-Wachstum mit 3- bis 10-mal höheren Kulturdichten als mit herkömmlichen LB- und IPTG-Methoden, was Ihnen Folgendes ermöglicht:
• Sie erreichen eine 3- bis 10-mal höhere Proteinausbeute (Abbildung 1) mit deutlich geringerer Bearbeitungszeit.
• Sie vermeiden zeitaufwendige OD-Überwachungsschritte – die Kultur einfach inokulieren, über Nacht wachsen lassen und ernten (Abbildung 2).
• Sie reduzieren das Kulturvolumen für eine einfachere Handhabung und die Skalierung von Prozessen.
• Ideal zur gleichzeitigen Expression mehrerer Klone für Anwendungen mit hohem Durchsatz
MagicMedia E. coli-Expressionsmedium, Pulver, besteht aus einer proprietären Komponente A (in Pulverform im Folienbeutel) und Komponente B (als Pufferflüssigkeit).
MagicMedia E. coli-Expressionsmedium ist auch als gebrauchsfertige, vorsterilisierte Flüssigkeit erhältlich (Kat.- Nr. K6803).
Bestellinformation
Lagern Sie die Komponenten A (Folienbeutel) und den Puffer B (Flüssigkeit) bei Raumtemperatur (15 bis 30 °C).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Lagern Sie die Komponenten A (Folienbeutel) und B (Flüssigkeit) bei Raumtemperatur (15 – 30 °C).
Form Pulver, Flüssigkeit
Format Kit
Produkttyp Mikrobiologische Medien
Produktlinie MagicMedia
Menge 1 l
Spezies Escherichia coli