Learn More
Brady Magicard™ - Rubbelfolie
Artikelnummer. 30067352 Alle ansehen Brady Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Silber
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Packungsgröße
30067352 Silber 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30067352 Lieferant Brady Lieferanten-Nr. 321964
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    38.15 CHF
    34.22 CHF / 1 Stück
    Sparen 3.93 CHF
    10% Rabatt
Verfügbar ab: 04-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Der Magicard Das Rubbelband ist eine graue Farbfolie, die von der Kartenoberfläche abgerubbelt werden kann.
  • Dieses hochwertige, monochrome Farbband garantiert den Druck von 1000 einseitigen Karten.
  • Inklusive Reinigungswalze für staubfreies Drucken.
Spezifikation
Produkttyp Drucker-Farbband
Farbe Silber
Zur Verwendung mit (Geräte) Magicard 300, Magicard 600, Pronto 100
Print Technology Thermotransfer
Länge (angloamerikanisch) 32.8 ft.
Breite (angloamerikanisch) 2,4 in.
Länge (metrisch) 10 m
Breite (metrisch) 60 mm
Abmessungen (L x B) 10 m x 60 mm
Beschreibung Magicard Rubbelfolie
Format Farbband
Enthält 1 Farbfolie, 1 Reinigungswalze
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kennzeichnung im Gesundheitswesen und in Krankenhäusern; Allgemeine Kennzeichnung; Anlagenkennzeichnung; Sicherheitskennzeichnung
Menge Je 1
Alternate Part Number MA1000K-SCRATCH