Spezifikation
| Produkttyp | Universal-Plattform |
| Material | Stahl |
| Abmessungen (L x B) | 9,5 x 11,5 cm (3,74 x 4,53 in.) |
| Beschreibung | Magnetische Aufhängung |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Haltegestelle und Klammern |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Mini-Schüttelinkubator 16313226 |