Learn More
Melford Magenta-GlcA
Artikelnummer. 30018113
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30018113 1 g 1 Gramm
30018112 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30018113 Lieferant Melford Lieferanten-Nr. B730501.0
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Chromogenes Substrat für BD-Glucuronidase (GUS).
Chromogenes Substrat für BD-Glucuronidase (GUS). Erzeugt eine magenta Farbe zum Nachweis des (GUS)-Gens.
Spezifikation
Menge 1 g