Learn More
MP Biomedicals™ Magbeads FastDNA/RNA Kit für Viren
Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
:
192 Aufreinigungen
Beschreibung
Das MagBeads FastDNA/RNA Kit für Viren basiert auf der Aufreinigungsmethode von magnetischen Partikeln mit hoher Bindung:
- Die Probe wird lysiert und mit Protease verdaut
- DNA/RNA wird in das Lysat freigesetzt
- Nach Zugabe von magnetischen Partikeln und Bindungslösung wird DNA/RNA an der Oberfläche von magnetischen Partikeln adsorbiert, und Verunreinigungen wie Proteine werden ohne Adsorption entfernt
- Die adsorbierten Partikel werden mit einer Waschlösung gewaschen, um Proteine und Verunreinigungen zu entfernen, mit Ethanol gewaschen, um Salze zu entfernen, und schließlich wird DNA/RNA mit Nuklease-freiem Wasser eluiert
Spezifikation
Spezifikation
| Format | Kit |
| Isolation Technology | Magnetic Bead |
| Umfang | Mini |
| Probentyp | Virus |
| Sequencing Type | DNA- und RNA-Sequenzierung |
| Anzahl Reaktionen | 192 Aufreinigungen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Magbeads FastDNA/RNA Kit for virus
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Proteinase K