Learn More
MP Biomedicals™ MagBeads FastDNA Kit für Bodenproben
Código de producto. 17712448 Tienda MP Biomedicals Productos
Click to view available options
Menge:
50 Aufreinigungen
Tamaño de la unidad:
1 Set
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17712448
Marca: MP Biomedicals™ 116561050
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
MagBeads FastDNA Kit für Boden – Schnelle Isolierung genomischer DNA aus Boden mithilfe der Magnet-Beads-Technologie.
  • Das MagBeads FastDNA™ Kit für Boden ermöglicht eine schnelle und effiziente Isolierung hochwertiger genomischer DNA aus Boden in weniger als 60 Minuten
  • Proben werden in Lysematrix E-Röhrchen gegeben und mit FastPrep™ Geräten von MP Biomedicals verwendet und innerhalb von 40 Sekunden effektiv lysiert:
    • Wirtszellen
    • Bakterien
    • Pilze
    • Viren
    • Protisten
    • Andere in Bodenproben vorhandene Zellen
  • Das Kit ist auch mit den meisten automatisierten Nukleinsäure-Extraktionsgeräten auf dem Markt kompatibel oder kann manuell bedient werden. Es besteht aus speziell formulierten Reagenzien zur Eliminierung von:
    • Huminsäure
    • Polysacchariden
    • Phenolischen Verbindungen
    • Enzym-Inhibitoren aus Boden
  • Es ermöglicht die Extraktion hochreiner genomischer DNA, die für Folgendes geeignet ist:
    • PCR
    • Restriktionsverdau
    • Elektrophorese
    • Andere gewünschte Anwendungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Format Kit
Umfang Mini
Probentyp Boden (verschiedene Arten)
Sequencing Type DNA- und RNA-Sequenzierung
Menge 50 Aufreinigungen
compliance-icons
Nombre del producto
  • MagBeads FastDNA Kit for Soil
Palabra de advertencia
  • Achtung
Clasificación
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Consejos de prudencia
  • P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
  • P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P330-Mund ausspülen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Enthält: Sodium Dodecyl Sulfate, Lithium Chloride, Disodium Dihydrogen Ethylenediaminetetraacetate, Aluminium
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado