Learn More
MP Biomedicals™ Magbeads FastDNA Kit für FFPE
Artikelnummer. 17772448 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
96 Aufreinigungen
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
17772448 96 Aufreinigungen
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17772448 Lieferant MP Biomedicals™ Lieferanten-Nr. 116576096
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    464.00 CHF
    441.95 CHF / 1 Sets
    Sparen 22.05 CHF
    4% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Das MagBeads FastDNA Kit für FFPE ist für die schnelle Extraktion von DNA aus FFPE-Proben vorgesehen. Dieses Kit verwendet zwei Kombinationsmethoden. Die Bindung mit hoher Salzkonzentration ist geeignet, Pigmente oder Polysaccharide aus komplexen FFPE-Proben zu entfernen, um die Reinheit der Nukleinsäure zu verbessern und eine Blockierung des Aligents 2100 zu vermeiden.
Das MagBeads FastDNA Kit für FFPE basiert auf der Aufreinigungsmethode von magnetischen Partikeln mit hoher Bindung:
  • Die Probe wird lysiert und verdaut
  • DNA wird in das Lysat freigesetzt
  • Nach Zugabe von magnetischen Partikeln und Bindungslösung wird DNA an der Oberfläche von magnetischen Partikeln adsorbiert, und Verunreinigungen wie Proteine werden ohne Adsorption entfernt
  • Die adsorbierten Partikel wurden mit Waschpuffer gewaschen, um die Proteine und Verunreinigungen zu entfernen, und mit Ethanol gewaschen, um Salze zu entfernen
  • Schließlich wurde die DNA mit Elutionspuffer eluiert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Format Bausatz
Isolation Technology Magnetic Bead
Umfang Mini
Probentyp FFPE
Sequencing Type DNA- und RNA-Sequenzierung
Anzahl Reaktionen 96 Aufreinigungen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Magbeads FastDNA Kit for FFPE
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Proteinase K