Learn More
MP Biomedicals™ MagBeads FastDNA Kit für Blut
Das MagBeads FastDNA Kit für Blut ist für die Aufreinigung von Gesamt-DNA für zuverlässige PCR und Southern Blotting vorgesehen. Gesamt-DNA (z. B. genomische, virale, mitochondriale) kann aus Vollblut, Plasma, Serum, Buffy-Coat, Knochenmark, anderen Körperflüssigkeiten, Lymphozyten, kultivierten Zellen aufgereinigt werden.
Marke: MP Biomedicals™ 116574096
Additional Details : Gewicht : 0.61000kg
Beschreibung
Das MagBeads FastDNA Kit für Blut basiert auf der Reinigungsmethode von magnetischen Partikeln mit hoher Bindung:
- Die Probe wird lysiert und verdaut
- DNA wird in das Lysat freigesetzt
- Nach Zugabe von magnetischen Partikeln und Bindungslösung wird DNA an der Oberfläche von magnetischen Partikeln adsorbiert, und Verunreinigungen wie Proteine werden ohne Adsorption entfernt
- Die adsorbierten Partikel wurden mit Waschpuffer gewaschen, um die Proteine und Verunreinigungen zu entfernen, und mit Ethanol gewaschen, um Salze zu entfernen
- Schließlich wurde die DNA mit Elutionspuffer eluiert
Spezifikation
Kit | |
Mini | |
DNA- und RNA-Sequenzierung |
Magnetic Bead | |
Blut | |
96 Aufreinigungen |