missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Mafosfamid-Natriumsalz, TRC

Artikelnummer. 30007978
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30007978 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30007978 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM11030010MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 84211-05-2
Summenformel C9H18Cl2N2NaO5PS2
Molekulargewicht (g/mol) 423.24
Synonym rel-2-[[(2R,4R)-2-[Bis(2-chloroethyl)amino]tetrahydro-2-oxido-2H-1,3,2-oxazaphosphorin-4-yl]thio]ethanesulfonic Acid Sodium, Mafosfamid Sodium, Z 7557, cis-Mafosfamide Sodium;
IUPAC-Name Natrium-2-(((2R,4R)-2-(Bis(2-Chlorethyl)-2-Oxido-1,3,2-Oxazaphosphinan-4-yl)Thio)Ethan-1-Sulfonat
SMILES ClCCN(P1(N[C@@H](CCO1)SCCS(=O)([O-])=O)=O)CCCl.[Na+]

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Mafosfamide Sodium Salt (Mixture of Diastereomers)
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C9H19Cl2N2O5PS2.Na/c10-2-4-13(5-3-11)19(14)12-9(1-6-18-19)20-7-8-21(15,16)17;/h9H,1-8H2,(H,12,14)(H,15,16,17);/q;+1/p-1/t9-,19-;/m1./s1
Formelmasse 421.97
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.