Learn More
MAdCAM1 Mouse anti-Human, Clone: 2A12E8, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
133.80 CHF - 381.34 CHF
Spezifikation
Antigen MAdCAM1
Klon 2A12E8
Konzentration 1 mg/mL
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16848615
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
66594-1-IG-20UL
20 μL
133.80 CHF
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 17-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16838615
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
66594-1-IG-150UL
150 μL
381.34 CHF
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 17-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
MAdCAM-1 protein is an endothelial cell adhesion molecule that interacts preferentially with the leukocyte beta7 integrin LPAM-1 (alpha4beta7), L-selectin, and VLA-4 (alpha4beta1) on myeloid cells to direct leukocytes into mucosal and inflamed tissues. It is a member of the immunoglobulin family and is similar to ICAM1 and VCAM1. At least seven alternatively spliced transcripts encoding different protein isoforms have been found for this gene, but the full-length nature of some variants has not been determined.
Spezifikation
Spezifikation
MAdCAM1
1 mg/mL
Monoclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
hMAdCAM 1, MACAM1, MAdCAM 1, MAdCAM1
MADCAM1
IgG2a
Protein A
Antibody
2A12E8
Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Mouse
Human
Q13477
8174
MAdCAM1 Fusion Protein Ag16184
Primary
-20°C
MADCAM1