Learn More
Cytiva Macrosep™ Advance Zentrifugalgeräte mit Supor Membran
Artikelnummer. 17154741
Change view
Click to view available options
Porengröße:
0,2 μm
0,45 μm
Enthält:
100/Packung
24/Packung
Packungsgröße:
100 Stück
24 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Porengröße Enthält unitSize
17154741 0,45 μm 100/Packung 100 Stück
17124741 0,2 μm 24/Packung 24 Stück
17134741 0,2 μm 100/Packung 100 Stück
17144741 0,45 μm 24/Packung 24 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 17154741 Lieferant Cytiva Lieferanten-Nr. MAPM45C68
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Partikelentfernung für längere Lebensdauer von HPLC- und UHPLC-Säulen.
  • Hohe Schleuderdrehzahl und größere EFA reduzieren die Schleuderzeiten
  • Für Proben von 3 bis 20 ml
  • Nur für Forschungsanwendungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Wildberry
Beschreibung EFA:7,2 cm2
Material (Membran) PES
Porengröße 0,45 μm
Sterilität Unsteril
Enthält 100/Packung
Volumen (metrisch) 5 bis 20 ml (Probe)