Learn More
Cytiva Macrosep™ Advance Zentrifugalgeräte mit Supor Membran
Beschreibung
- Hohe Schleuderdrehzahl und größere EFA reduzieren die Schleuderzeiten
- Für Proben von 3 bis 20 ml
- Nur für Forschungsanwendungen
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Aquamarin |
| Beschreibung | EFA:7,2 cm2 |
| Material (Membran) | PES |
| Porengröße | 0,2 μm |
| Sterilität | Unsteril |
| Enthält | 24/Packung |
| Volumen (metrisch) | 5 bis 20 ml (Probe) |