Learn More
Berthold Technologies Makrotabelle mit Temperaturkontrolle
Artikelnummer. 31777402 Alle ansehen Berthold Technologies Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Anwendung):
Bildgebung kleiner Objekte
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Anwendung) Packungsgröße
31777402 Bildgebung kleiner Objekte 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31777402 Lieferant Berthold Technologies Lieferanten-Nr. 51578
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Bietet zusätzliche Vergrößerung für die Berthold NightSHADE- und NightOWL-Bildgebungssysteme.
  • Die Verringerung des Abstands zwischen Kamera und Probe erhöht die Photonensammlung aufgrund des Festkörperwinkels des Objektivs
  • Geeignet für die Abbildung kleiner Objekte
  • Die Makrotabelle ermöglicht eine Vergrößerung bis zu 5-fach
  • Die integrierte Temperaturregelung unterstützt die Bildgebung temperaturempfindlicher Proben, einschließlich lebender Proben.
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Tier Maus
Zur Verwendung mit (Anwendung) Bildgebung kleiner Objekte
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Größe Einheitsgröße
Sterilität Nicht steril
Spannung 24 V