Beschreibung
Kann über viele Jahre hinweg verwendet werden. Das bestellbare BrandTech™ BRAND™ macro™ Pipettenreglerzubehör umfasst Saugbälger, Ventilsystem, nicht sterile 3 μ-Membranfilter und Silikonadapter.
Zubehör und Ersatzteile für die BRAND™ Makropipettensteuerung.
- Teilenummer 26225: Silikon-Saugbalg mit grauem PP-Schraubring.
- Teilenummer 26128 Ersatzventilsystem aus Silikon, PP und PTFE.
- Teilenummer 26146: Silikonadapter, 44 mm, abnehmbar und autoklavierbar.
- Teilenummer 26220: PP-Adaptergehäuse, grau, 44 mm lang.
Spezifikation
Spezifikation
| Kompatible Spitzen | 0,1 ml- bis 200 ml-Pipetten |
| Beschreibung | Silikonadapter, 44 mm lang |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Farbe | Durchsichtig/Weiß |
| Einwegprodukt | Einmalgebrauch |
| Zur Verwendung mit | Macro Pipettierhilfe |
| Material | Silikon |
| Anzahl Kanäle | 1 |
| Sterilität | Unsteril |
| Typ | Silikonteil |
| Mehr anzeigen |