Learn More
Hellma Makroküvetten, 100-QS Quarz (Paar)
Hochreine Suprasil™ Quarzglasküvetten mit Deckeln.
Marke: Hellma 100-5-K-40
Additional Details : Gewicht : 0.50000kg
Beschreibung
- Hochreiner synthetischer Silika-Quarz aus Quarzglas
- UV/VIS-Bereich
- Glasdeckel im Lieferumfang enthalten
Spezifikation
1750 μl | |
PTFE | |
Basisdicke: 1.5 mm | |
5 mm | |
45 mm |
Suprasil-Quarz, QS-100 | |
9.5 mm | |
2/Pckg. | |
200 bis 2500 nm | |
12,5 mm |