Learn More
Hellma Makroküvetten, 100-QS Quarz (Paar)
Artikelnummer. 15808881
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
350 μl
1.750 μl
Schichtdicke:
1 mm
5 mm
Packungsgröße:
2 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Schichtdicke Packungsgröße
15808881 350 μl 1 mm 2 Stück
15828881 1.750 μl 5 mm 2 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15808881 Lieferant Hellma Lieferanten-Nr. 1001K40
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    394.14 CHF
    326.93 CHF / 2 Stück
    Sparen 67.21 CHF
    17% Rabatt
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine Suprasil™ Quarzglasküvetten mit Deckeln.
  • Hochreiner synthetischer Silika-Quarz aus Quarzglas
  • UV/VIS-Bereich
  • Glasdeckel im Lieferumfang enthalten
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 350 μl
Material Suprasil Quarz, QS-100
Verschlussmaterial Glas
Innenbreite (metrisch) 9.5 mm
Dicke (metrisch) Basisdicke: 1.5 mm
Menge 2/Pk
Schichtdicke 1 mm
Wavelength Range 200 bis 2.500 nm
Höhe (metrisch) 45 mm
Breite (metrisch) 12.5 mm