Learn More
Hellma Makroküvette, 101-QS
Artikelnummer. 10177611
Click to view available options
Schichtdicke:
20 x 10 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10177611
Marke: Hellma 1012040
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine Suprasil™ Quarzglas-Fluoreszenzküvette mit PTFE-Deckel.
  • Hochreiner synthetischer Silika-Quarz aus Quarzglas
  • Fluoreszenzküvette
  • UV/VIS-Bereich
  • PTFE-Deckel im Lieferumfang enthalten
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 7000 μl
Material Suprasil-Quarz
Verschlussmaterial PTFE
Innenbreite (metrisch) 10 mm
Dicke (metrisch) Basisdicke: 1.25 mm
Enthält PTFE-Deckel
Menge 1/Pckg.
Schichtdicke 20 x 10 mm
Wavelength Range 200 – 2500 nm
Höhe (metrisch) 45 mm
Breite (metrisch) 12,5 mm