Learn More
Emma Safety Footwear Mace M Sicherheitsschuhe
Artikelnummer. 15998481
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Packungsgröße:
1 Paar
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe unitSize
15998481 48 1 Paar
15988471 37 1 Paar
15998471 38 1 Paar
15908481 39 1 Paar
15918481 40 1 Paar
15928481 41 1 Paar
15938481 42 1 Paar
15948481 43 1 Paar
15958481 44 1 Paar
15968481 45 1 Paar
15978481 46 1 Paar
15988481 47 1 Paar
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Artikelnummer. 15998481 Lieferant Emma Safety Footwear Lieferanten-Nr. MM50486348
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Ein hervorragender Schuh zum Verzinken und Schweißen von Metall. Geschlossene Frontklappe schützt vor Streufunken und heißen Metallsplittern. Hydro-Tec™ Sanitized Silver hält die Füße trocken und frisch.
  • S3-Sicherheitsschuh mit Sohlenplatte für Nassarbeiten
  • GripForce™ Duo/HRO
  • Narbenleder
  • Hitzebeständige Außensohle
  • Hydro-Tec™ Sanitized Silver
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität EN ISO 20345:2011
Verschlusstyp Schnüre
Farbe Schwarz
Bauweise/Design Mace M
Auskleidungsmaterial Hydro-Tec™ Sanitized Silver
Material Leder
Größe 48
Zehenmaterial Stahl