Learn More
Thermo Scientific™ MacConkey Broth Purple (Dehydrated)
Artikelnummer. 10341433
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
Packungsgröße:
500 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10341433 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10341433 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. CM0505B
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Detect coliform organisms in water and milk examination with this medium.
Detect coliform organisms in water and milk examination with Thermo Scientific™ Oxoid™ MacConkey Broth Purple (Dehydrated). Bromocresol purple indicator in the medium provides more sensitive and definite indications of acid production as compared to neutral red indicator and is less inhibitory to Escherichia coli. The use of bromocresol purple corresponds to the alternative formulations recommended in The Bacteriological Examination of Water Supplies1 and International Standard for Drinking Water2.
Die MacConkey-Bouillon wird seit langem als Nährmedium für den präsumtiven Nachweis von Bakterien der Coli-Aerogenes-Gruppe verwendet. Im ursprünglichen Medium wurde Lackmus als Indikator für die Säureproduktion verwendet, aber in späteren Publikationen schlug MacConkey Neutralrot als zufriedenstellendere Alternative vor. Childs & Allen1 zeigten, dass einige Neutralrot-Proben eine hemmende Wirkung auf das Wachstum von Escherichia coli in diesem Nährmedium ausübten.
Bromkresolpurpur ist weniger hemmend und die Farbänderung von violett zu gelb bietet eine empfindlichere und definitive Anzeige der Säurebildung; daher wird dieser Indikator in der MacConkey-Bromkresolpurpur-Lösung verwendet.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung MacConkey-Bromkresolpurpur-Lösung (US-Rezeptur, CM5a)
Form Pulver
Produkttyp Bouillon
Menge 500 g
Ertrag Für 12,5 l Medium