missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ MacConkey Broth Purple

Artikelnummer. 13215449
Change view
Click to view available options
Füllgewicht:
100, bis 101,5 g
Packungsgröße:
10 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Füllgewicht unitSize
13215449 100, bis 101,5 g 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 13215449 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. BO0376M

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Selectively detect and enumerate lactose‐fermenting Gram-negative bacteria in samples by observing a pH‐dependent colour change.

Selectively detect and enumerate lactose‐fermenting Gram-negative bacteria in samples by observing a pH‐dependent colour change using MacConkey Broth Purple.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Farbe Purple
Inhalt und Lagerung 2°C to 25°C
Format 125 mL Sirop Bottle
Herstellungsort United Kingdom
Produkttyp Microbiology Media
Füllgewicht 100, bis 101,5 g
Verpackungsart 10 Sirop Bottles with screw cap closures in a box
Menge 10/Pk.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.