Learn More
Thermo Scientific™ MacConkey Agar No.3 (Contact)
Artikelnummer. 10321893
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 Platten
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
10321893 10 Platten
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10321893 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. PO5053C
Zuverlässige Lösungen für landwirtschaftliche Tests
Verwenden Sie den Aktionscode 28024
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Optimize microbial isolation with this agar, designed for targeted detection of Gram-negative bacteria.
Optimize microbial isolation with MacConkey Agar No.3 (Contact), designed for targeted detection of Gram-negative bacteria.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Transparent
Inhalt und Lagerung 2°C to 12°C
Format 55 mm
Herstellungsort Germany
Produkttyp Agar Plate
Füllvolumen 17 mL
Menge 10 Platten