Learn More
Thermo Scientific™ MacConkey Agar No. 2 (Dehydrated)
Artikelnummer. 10269712
Change view
Click to view available options
Menge:
500 g
Packungsgröße:
500 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10269712 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10269712 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. CM0109B
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Detect and enumerate enterococci from water, sewage, food products with this medium.
Detect and enumerate enterococci from water, sewage, food products with Thermo Scientific™ Oxoid™ MacConkey Agar No. 2 (Dehydrated). MacConkey Agar No.2 is a modification of the original MacConkey solid medium and is especially useful for the recognition of enterococci, in the presence of coliforms and non-lactose fermenters from water, sewage, food products, etc.
Verwenden Sie MacConkey Agar Nr. 2 zum Nachweis von coliformen Organismen in Wasser, Abwasser und Milchprodukten über das Vorhandensein von Indikatorgruppen wie Coliformen. Neben der Sicherheit bieten die Indikatorgruppen einen Maßstab für die Qualität der Lebensmittel und des Verderbpotenzials. Eine der am häufigsten in der Lebensmittelindustrie als Indikatororganismen eingesetzten Bakteriengruppen sind die Coliformen, die als Untergruppe innerhalb der Enterobacteriaceae betrachtet werden können.
  • Leicht ablesbar: Enterokokken erscheinen als kleine, intensiv rote Kolonien mit blassem Rand, während Nicht-Laktose-Fermenter farblos erscheinen.
  • Selektiv: Selektiv für Enterokokken, wobei die gallentoleranten grampositiven Kokken, wie Staphylokokken, und nicht-fäkale Streptokokken vollständig gehemmt werden.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung MacConkey-Agar Nr. 2 (Enthält Silensalts Nr. 2)
Form Pulver
Produkttyp Agar
Menge 500 g
Ertrag Für 9.7 l Medium
For Laboratory Use Only