Learn More
Cytiva MabSelect Xtra™ Chromatographie-Medien
Bietet eine Erfassung mit hohem Reinheitsgrad und ein hohes dynamisches Bindungsvermögen
Marke: Cytiva 17-5269-02
Additional Details : Gewicht : 0.32100kg
Beschreibung
- Hohe Ligandenselektivität und Matrixhydrophilität
- Verbesserte Prozessökonomie durch geringere Rohstoffkosten und/oder weniger Zyklen
- Die Druck-/Flusseigenschaften sind im Vergleich zu MabSelect™ SuRe™ und MabSelect etwas niedriger
Spezifikation
200 ml | |
2 °C bis 8 °C | |
MabSelect Xtra Medien | |
75μ m | |
20 cm | |
Hochgradig quervernetzte Agarose | |
20 % Ethanol |
Für die Entwicklung, um Anforderungen steigender Expressionsniveaus in Einsatzstoffen für monoklonale Antikörper zu erfüllen | |
40 mg Human-lgG/ml bei 2.4 min Verweilzeit | |
<300 cm/h | |
7.87 Zoll | |
<200 kPa | |
2 bis 12 | |
Rekombinantes Protein A (E. Coli) |
Sicherheit und Handhabung
- MabSelect Xtra, 200 mL
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: ethanol
- UNKNOWN ACUTE-16.5 Prozent des Gemisches bestehen aus einem oder mehreren Bestandteilen unbekannter Toxizität.