Learn More
Brady™ M710 WLAN, Bluetooth + BWS-Suite für die Produkt- und Kabelkennzeichnung
Artikelnummer. 17895245
Change view
Click to view available options
Keyboard Type:
AZERTY
CYRILLIC
QWERTY (EU)
QWERTZ
Packungsgröße:
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Keyboard Type unitSize
17895245 QWERTY (EU) 1 Stück
17825265 QWERTZ 1 Stück
17855245 AZERTY 1 Stück
17865245 CYRILLIC 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 17895245 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 317822
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Mehr Geschwindigkeit. Weniger Aufwand. Nutzen Sie unseren schnellsten und fortschrittlichsten tragbaren Drucker. Drucken Sie mit einer Geschwindigkeit von 76,2 mm pro Sekunde.
  • Bleiben Sie dank verbesserter Bluetooth- und WLAN-Technologie überall verbunden, egal, wo sich Ihr Arbeitsplatz befindet.
  • Profitieren Sie von ultraschnellen Druckgeschwindigkeiten: 76,2 mm pro Sekunde, zudem werden die Etiketten automatisch geschnitten.
  • Nutzen Sie die längere Akku-Lebensdauer und drucken Sie 4.500 Etiketten mit einer vollen Akkuladung.
  • Erhalten Sie einen äußerst robusten Drucker, der einen Fall aus einer Höhe von 1,20 m unbeschadet überstehen kann und beständig gegen Sand und Flugstaub ist.
  • Erledigen Sie mehr, indem Sie ein Tastenfeld oder Software zum Drucken von Etiketten verwenden.
  • Drucken Sie alles ganz nach Bedarf mit einem Tastenfeld oder mit Software – Text, Barcodes, Formen und Bilder.
  • Verbinden Sie Ihr Büro flexibel mit externen Einsatzorten, indem Sie Etiketten speichern und teilen sowie die Funktion zum Datenimport nutzen.
  • Dieser Drucker wird mit der Brady Workstation-Suite für die Produkt- und Kabelkennzeichnung geliefert, sodass Sie sofort mit dem Gestalten von professionellen Etiketten beginnen können.
Spezifikation
Produkttyp Printer
Farbe Blau
Displaytyp Color LCD Touchscreen
Zur Verwendung mit (Geräte) Brady Etiketten
Material Plastic
Print Technology Thermotransfer
Länge (angloamerikanisch) 4.6 in.
Breite (angloamerikanisch) 9.45 in.
Länge (metrisch) 116.75 mm
Breite (metrisch) 240.03 mm
Höhe (angloamerikanisch) 13,59 in.
Höhe (metrisch) 345.2 mm
Farbfunktion Monocolor
Displaymaße 53.77 x 71.28 mm
Enthält Printer, Hard Case, USB Cable, Quick Start Guide, Drivers, Li-ion Rechargeable Battery, AC Adapter, Users Guide, Brady WorkStation Product and Wire ID Software Suite, Media Adapter, Roll of M7C-1000-595-WT and M7-R6000 Ribbon
Sprachen English (US), French, Spanish, Portuguese, German, Dutch, Norwegian, Finnish, Swedish, Italian, Danish, Bulgarian, Russian, Croatian, Hungarian, Japanese, Korean, Polish, Romanian, Slovak, Turkish, Estonian, Chinese (Traditional), Chinese (Simplified)
Hauptspeicher 200 MB (Stores Up to 100,000 Labels)
Modell M710
Druckgeschwindigkeit 76.2 mm/sec.
Auflösung 300 dpi
Anschlusstypen Bluetooth, Wi-Fi, USB 2.0, USB-C
Gewicht (angloamerikanisch) 5.4 lb.
Gewicht (metrisch) 2.45 kg
Zertifizierung/Konformität FCC Part 15 Class A
Zur Verwendung mit (Anwendung) Data and Telecommunications Labeling, Laboratory Labeling, Wire and Cable Labeling
Gewährleistung 2 Jahre
Kennwerte der Stromversorgung AC-Adapter, wiederaufladbare Batterie
Spannung 110/240 V
Keyboard Type QWERTY (EU)
Alternate Part Number M710-WB-QY-EU-PWID