Learn More
Brady™ M710 Label Printer
Artikelnummer. 30242829
Click to view available options
Keyboard Type:
AZERTY
CYRILLIC
QWERTY
QWERTZ
Anschlusstypen:
Bluetooth, Wi-Fi, USB 2.0, USB-C, eigenständige Verwendung
Eigenständige Verwendung, USB 2.0, USB-C
Alternate Part Number:
M710-AZ-BWS
M710-QY-EU-BWS
M710-WB-AZ-BWS
M710-WB-CYR-BWS
M710-WB-QY-EU-BWS
M710-WB-QZ-BWS
Packungsgröße:
1 Set
Artikelnummer. 30242829
Marke: Brady™ 322915
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Fast and portable, prints 76.2 mm per second and auto-cuts labels.
  • Prints 76.2 mm per second and cuts labels automatically
  • Print 4,500 labels on a full battery charge
  • Enjoy more durability with a printer that withstands 1.20 m drops, blowing sand and dust
  • Print what you need, how you need, including text, barcodes, shapes and images using a keypad or software
  • Get shop-to-field flexibility with label saving, sharing and data imports
  • Ships with a licence for the Brady Workstation suite of your preference: Product and Wire Identification, Safety and Facility Identification, or Lab Identification, enabling easy creation of a wide range of labels and signs.
Spezifikation
Produkttyp Portable Label Printer
Farbe Blue
Displaytyp Color LCD Touchscreen
Material Plastic
Print Technology Thermal Transfer
Länge (angloamerikanisch) 4.6 in.
Breite (angloamerikanisch) 9.45 in.
Länge (metrisch) 116.75 mm
Breite (metrisch) 240.03 mm
Höhe (angloamerikanisch) 13.59 in.
Höhe (metrisch) 345.20 mm
Abmessungen (L x B) 116.75 x 240.03 x 345.20 mm
Farbfunktion Monocolour
Displaymaße 53.77 x 71.28 mm
Enthält Brady Workstation Suite
Sprachen English, Spanish, German, French, Dutch
Hauptspeicher 200 MB
Modell M710-WB-AZ-BWS
Druckgeschwindigkeit 76.20 mm/sec.
Auflösung 300 dpi
Softwaretyp Brady Workstation, Express Labels Mobile App, Windows
Anschlusstypen Bluetooth, Wi-Fi, USB 2.0, USB-C, eigenständige Verwendung
Gewicht (angloamerikanisch) 5.40 lb.
Gewicht (metrisch) 2.45 kg
Zertifizierung/Konformität CE, FCC class A
Gewährleistung 2 years
Kennwerte der Stromversorgung AC Adaptor, Rechargeable Battery
Spannung 110/240 V
Keyboard Type AZERTY
Alternate Part Number M710-WB-AZ-BWS
Steckertyp EU