Learn More
Brady™ M610 Etikettendrucker mit Bluetooth und BWS Suite
Artikelnummer. 17815235
Ansicht ändern
Click to view available options
Keyboard Type:
AZERTY
CYRILLIC
QWERTZ
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Keyboard Type unitSize
17815235 QWERTZ 1 Stück
17815265 AZERTY 1 Stück
17835235 CYRILLIC 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17815235 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 317809
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Mit dem Etikettendrucker M610 erhalten Sie die Langlebigkeit, die Ihre Arbeit erfordert, dank erweiterter Funktionen wie Bluetooth-Konnektivität, Stoßfestigkeit nach Militärstandard, Betriebstemperaturen unterhalb des Gefrierpunkts und einer breiten Palette an Dateneingabeoptionen.
  • Etiketten gestalten und drucken – per Tastatur, mobiler App oder Desktop-Software
  • Länger arbeiten mit einem verbesserten Gen3 Li-ION-Akku
  • Mit einer vollen Ladung können 4.500 Etiketten gedruckt werden.
  • Dank verbesserter Bluetooth-Technologie bleiben Sie überall dort in Verbindung, wo Sie arbeiten.
  • Importieren und exportieren Sie Etikettendateien, Listen und Grafiken ganz einfach an den Drucker über USB 2.0-Anschluss (Typ A und B) oder USB USB-Stick
  • Etiketten drucken mit einer Druckgeschwindigkeit von 50,8 mm/Sek.
  • Profitieren Sie von erhöhter Langlebigkeit mit einem Drucker, der Stößen nach Militärstandard (MIL-STD-810G) und Stürzen aus 1,8 m Höhe standhält.
  • Betreiben Sie Ihren Drucker bei Temperaturen °von -18 °C bis +46 °C.
  • Der Drucker wird mit einem Brady™ WorkStation-Produkt- und Drahtkennzeichnungs-Suite, mit der Sie sofort mit der Gestaltung professioneller Etiketten beginnen können.
Spezifikation
Produkttyp Drucker
Farbe Gelb, Grau
Displaytyp Hintergrundbeleuchteter Farb-LCD-Touchscreen
Zur Verwendung mit (Geräte) M6 Seriendrucker, Drucker der BM-Serie
Material Kunststoff
Print Technology Thermotransfer
Länge (angloamerikanisch) 4,19 in.
Breite (angloamerikanisch) 4,22 in.
Länge (metrisch) 106.42 mm
Breite (metrisch) 107.19 mm
Höhe (angloamerikanisch) 12,93 in.
Höhe (metrisch) 328.42 mm
Tiefe (angloamerikanisch) 4,19 in.
Tiefe (metrisch) 106.42 mm
Farbfunktion Einfarbig
Displaymaße 71.12 mm
Enthält Hartschalenkoffer USB Kabel, Kurzanleitung, wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku AC Adapter, Brady Workstation Software-Suite, 1 Rolle M6-11-427 und 1 M61-R4310 Farbband
Sprachen Arabisch, Kroatisch, Tschechien, Dänisch, Holländisch, Englisch (USA), Estnisch, Finnisch, Französisch, Deutsch, Ungarisch, Italienisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Slowakisch, Slowenisch, Spanisch, Schwedisch, Türkisch, Bulgarisch, Griechisch, Hebräisch, Hindi
Hauptspeicher 512 MB RAM, 256 MB Flash
Modell M610
Druckgeschwindigkeit 50,80 mm/Sek.
Auflösung 300 dpi
Softwaretyp Brady Workstation, Express Labels Mobile App, Windows-basierter Treiber für die Nutzung von Drittanbietersoftware
Anschlusstypen USB 2.0; Standalone-Nutzung; Bluetooth
Gewicht (angloamerikanisch) 3.10 lb.
Gewicht (metrisch) 1.41 kg
Zertifizierung/Konformität UL;FCC;cUL;IC/ISED;UL MEX;CofC;RCM;IFETEL/NOM;RCM;ANATEL
Zur Verwendung mit (Anwendung) Etikettierung
Menge Je 1
Gewährleistung 2 Jahre
Kennwerte der Stromversorgung AC-Adapter, wiederaufladbare Batterie
Spannung 100/240 V
Keyboard Type QWERTZ
Alternate Part Number M610-QZ-BT-BWS