Learn More
Brady™ M610 Etikettendrucker
Erhalten Sie die Haltbarkeit, die Ihre Arbeit erfordert. Erledigen Sie mehr mit erweiterten Funktionen, wie Stoßfestigkeit gemäß Militärstandard, Betriebsbereitschaft bei Temperaturen im Minusbereich und zahlreichen Optionen für die Dateneingabe.
Marke: Brady™ 317792
Additional Details : Gewicht : 1.41000kg Transport : UN number : 3481 Chem class : 9
Beschreibung
- Gestalten und drucken Sie Etiketten mithilfe einer Tastatur oder mit Desktop-Software.
- Profitieren Sie von einem verbesserten Li-Ion-Akku der dritten Generation mit längerer Lebensdauer und drucken Sie 4.500 Etiketten mit einer vollen Akkuladung.
- Importieren und exportieren Sie auf dem Drucker Etikettendateien, Listen und Grafiken ganz einfach über den USB 2.0-Anschluss (Typ A und B) oder ein USB-Flash-Laufwerk.
- Drucken Sie Etiketten mit einer Druckgeschwindigkeit von 50,80 mm pro Sekunde.
- Erhalten Sie ein besonders robustes Produkt dank der Stoßfestigkeit gemäß Militärstandard (MIL-STD-810G) und der Fallbeständigkeit aus 1,80 m Höhe.
- Nutzen Sie den Drucker bei Temperaturen von -18 °C bis 46 °C.
Spezifikation
Printer | |
Backlit Graphic Color LCD | |
Plastic | |
4.19 in. | |
106.42 mm | |
12.93 in. | |
Monocolor | |
Printer, Hard Case, USB Cable, Quick Start Guide, Li-ion Rechargeable Battery, AC Adapter, Product USB, Brady Workstation Basic Design Software, Roll of M6-11-427 and M61-R4310 Ribbon | |
512 MB RAM, 256 MB Flash | |
50.8 mm/sec. | |
USB 2.0 | |
1.41 kg | |
Asset Tracking, Circuit Board Labeling, Data and Telecommunications Labeling, Electrical Labeling, General Identification, Safety Identification | |
AC Adaptor, Rechargeable Battery | |
AZERTY |
Yellow, Gray | |
Brady Labels | |
Thermal Transfer | |
4.22 in. | |
107.19 mm | |
328.42 mm | |
71.12 mm | |
Bulgarian, Hungarian, Italian, Danish, Dutch, English (US), Estonian, Finnish, French, German, Spanish, Croatian, Swedish, Turkish, Czech, Danish, Dutch, English (US), Estonian, Finnish, French, German | |
M610 | |
300 dpi | |
3.1 lb. | |
FCC Part 15 Class A | |
2 Years | |
110/240 V |