Learn More
Brady™ M610 Inspektionsdatum Etikett – 25 mm
Beschreibung
- Druckinspektion und Datumsetiketten nach Bedarf
- Peel-off-Design für schnellere Anwendung
- Verwenden Sie die Inspektionslabel-Vorlagen in Brady Workstation
- Erhältlich in verschiedenen Farben und Größen
- Unterstützen Sie flexible Druckstandorte mit einem Brady tragbaren Etikettendrucker
Spezifikation
Spezifikation
| Klebstofftyp | Dauerhaftes Acryl |
| Beschichtung | Ohne |
| Farbe | Braun |
| Ausführung | Glanz |
| Format | Stanzform |
| Material | Vinyl |
| Bedruckbare Seiten | Einseitig bedruckbar |
| Print Technology | Thermotransfer |
| Produkttyp | Etikett |
| Sterilität | Unsteril |
| Mehr anzeigen |