Learn More
Brady™ M511 und M211 Drucker AC Adapter
Artikelnummer. 17872609 Alle ansehen Brady Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
M211, M511
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) Packungsgröße
17872609 M211, M511 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17872609 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 176501
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Verwenden Sie diesen Adapter, um die Drucker M511 und M211 mit Strom zu versorgen und aufzuladen.
  • Verwenden Sie diesen Adapter, um die Drucker M511 und M211 mit Strom zu versorgen und aufzuladen.
  • Beinhaltet ein AC Wandadapter, 1,5 Meter langes USB-C-Kabel und USB A-zu-C-Dongle
  • Mit dem USB-A-zu-C-Dongle können Sie den Drucker über einen USB-Anschluss in einem Fahrzeug oder an einem Laptop aufladen. Außerdem kann er zum Anschluss des M511 an die Etikettenerstellungssoftware Brady Workstation verwendet werden.
  • Netzspannung: 110 bis 240 V
Spezifikation
Produkttyp AC-Adapter
Zur Verwendung mit (Geräte) M211, M511
Breite (metrisch) 32.83 mm
Höhe (angloamerikanisch) 2,22 in.
Höhe (metrisch) 56.31 mm
Beschreibung M511 und M211 AC Adapter
Enthält M511 und M211 AC Adapter, USB Kabel, USB A-zu-C-Adapter, C-Stecker und G-Stecker
Zur Verwendung mit (Anwendung) Anlagenverfolgung, Leiterplattenkennzeichnung, Bauteil- und Gerätekennzeichnung, Daten- und Telekommunikationskennzeichnung, Elektrokennzeichnung, Anlagenkennzeichnung, Allgemeine Kennzeichnung, Inventar- und Inspektionskennzeichnung, Laborkennzeichnung, Lean- und 5S-Kennzeichnung, Sicherheitskennzeichnung, Lagerkennzeichnung, Draht- und Kabelkennzeichnung
Menge Je 1
Spannung 110/240 V
Alternate Part Number M211-M511-EU-UK-AC