Läs mer
Brady™ M410 Akku
Produktkod. 18744614
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
Je 1
Förpackningsstorlek
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Menge unitSize
18744614 Je 1 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 missing translation for 'options'
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18744614 missing translation for 'mfr' Brady™ missing translation for 'supplierNo' 176993
Statten Sie Ihr Labor aus
Verwenden Sie den Aktionscode 28007
Visa alla kampanjer
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Verlängern Sie die Akkulaufzeit und sparen Sie Geld für AA-Batterien mit diesem wiederaufladbaren NiMH-Akku für die Etikettendrucker M410, BMP41 und BMP61. Der Drucker kann auch während des Ladevorgangs des Akkus betrieben werden.
  • Lange Akkulaufzeit: Druckt bis zu 1000 Etiketten pro Akkuladung
  • Verwenden AC Adapter/Ladegerät (nicht im Lieferumfang enthalten) zum Laden des Akkus
  • Ermöglicht einen kabellosen Druckerbetrieb, sodass Sie Etiketten überall und jederzeit drucken können
Specifikationer
Produkttyp Batterie
Zur Verwendung mit (Geräte) BMP41 Label Printer, Brady M410 Etikettendrucker, BMP61 Markierungssystem
Breite (metrisch) 56.90 mm
Höhe (angloamerikanisch) 4,33 in.
Höhe (metrisch) 109.98 mm
Beschreibung Wiederaufladbarer Akku für Etikettendrucker
Enthält Ein wiederaufladbarer NiMH-Akku
Zur Verwendung mit (Anwendung) Anlagenverfolgung, Leiterplattenkennzeichnung, Bauteil- und Gerätekennzeichnung, Daten- und Telekommunikationskennzeichnung, Elektrokennzeichnung, Anlagenkennzeichnung, Kennzeichnung von Lebensmittel- und Getränkeprozessen, Allgemeine Kennzeichnung, Kennzeichnung im Gesundheitswesen und in Krankenhäusern, Inventar- und Inspektionskennzeichnung, Laborkennzeichnung, Lean- und 5S-Kennzeichnung, Sicherheitskennzeichnung, Lagerkennzeichnung, Draht- und Kabelkennzeichnung
Menge Je 1
Alternate Part Number M410-BATT
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.