Learn More
Brady™ Allwetter-Vinyl-Etiketten mit permanentem Klebstoff
Artikelnummer. 18783574
Change view
Click to view available options
Farbe:
Schwarz auf Weiß
Packungsgröße:
100 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe unitSize
18783574 Schwarz auf Weiß 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18783574 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 177010
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Mit diesem schrumpfarmen Vinyl-Etikettenmaterial (B-595) können Sie Etiketten herstellen, die bis zu 10 Jahre lang im Außenbereich verwendet werden können. Drucken Sie fast überall mit einem robusten Brady Handheld-Etikettendrucker.
  • Vielseitig einsetzbar – Ideal zur Kennzeichnung von Rohren, Geräten, Regalen und anderen industriellen Oberflächen
  • Robust – Entwickelt, um längerer Einwirkung von UV-Licht, Chemikalien, Fetten und Ölen, Salznebel, Reinigungs- und Waschmitteln sowie Schmutz standzuhalten.
  • Klebstoff – Hergestellt mit hochhaftendem, permanentem Acrylklebstoff zur Anwendung auf rauen, stark strukturierten, verschmutzten und glatten Oberflächen, insbesondere bei kalten Temperaturen
  • Langlebig – Wetterbeständige Etiketten, die für eine Haltbarkeit von bis zu 10 Jahren im Außenbereich ausgelegt sind
  • Materialspezifische Leistungen und Eigenschaften entnehmen Sie bitte dem Technischen Datenblatt (TDS)
Spezifikation
Produkttyp Drucker-Kit
Farbe Schwarz auf Weiß
Displaytyp Keine
Zur Verwendung mit (Geräte) Brady Etiketten
Material Vinyl
Print Technology Thermotransfer
Länge (angloamerikanisch) 3 in.
Breite (angloamerikanisch) 1 in.
Länge (metrisch) 76.20 mm
Dicke (angloamerikanisch) 0,004 in.
Dicke (metrisch) 0.102 mm
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl
Beschreibung Wetterfeste, permanent klebende Vinyl-Etiketten für Drucker
Ausführung Glanz
Format Patrone
Modell R6000HF
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -40 °F bis +180 °F
Temperaturbereich (metrisch) -40°C bis +82°C
Zur Verwendung mit (Anwendung) Anlagenverfolgung, Bauteil- und Gerätekennzeichnung, Elektrokennzeichnung, Gebäudekennzeichnung, Lean- und 5S-Kennzeichnung, Lockout-Tagout-Verfahren, Rohr- und Ventilkennzeichnung, Sicherheitskennzeichnung, Sicherheitskennzeichnung, Lagerkennzeichnung, Inventar- und Inspektionskennzeichnung
Menge 100 Etiketten
Alternate Part Number M4-22-595