Learn More
Brady™ Mehrzweck-Etiketten aus transparentem Polyester für raue Umgebungen
Artikelnummer. 18753574 Alle ansehen Brady Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Schwarz auf Durchsichtig
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Packungsgröße
18753574 Schwarz auf Durchsichtig 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18753574 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 177007
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Transparente Polyesteretiketten, die für eine Vielzahl von Leistungsanforderungen entwickelt wurden. Von schwierigen Oberflächen bis hin zu rauen Umgebungen ist dieses Material ideal für Labore.
  • Für raue Umgebungen geeignet – Hochhaftender, dauerhafter Klebstoff für Edelstahl, pulverbeschichtete Metalle, Lacke und Kunststoffe in Anwendungen bei allen Witterungsbedingungen.
  • Entwickelte Leistungsfähigkeit – Beständig gegen UV-Licht, extreme Temperaturen, Kraftstoffe und Öle, Entfetter, Reinigungs- und Waschmittel.
  • Schwarzer Aufdruck auf transparentem Polyester
  • Zertifizierungen - UL-anerkannt nach UL969, CSA-konform nach C22.2 Nr. 0.15-95, RoHS-konform nach 2011/65/EU (bestanden 2015/863)
  • Materialspezifische Leistungen und Eigenschaften entnehmen Sie bitte dem Technischen Datenblatt (TDS)
Spezifikation
Farbe Schwarz auf Durchsichtig
Displaytyp Keine
Zur Verwendung mit (Geräte) Brady Etiketten
Material Polyester
Print Technology Thermotransfer
Länge (angloamerikanisch) 25 ft.
Breite (angloamerikanisch) 1 in.
Länge (metrisch) 7.62 m
Breite (metrisch) 25.40 mm
Dicke (angloamerikanisch) 0,003 in.
Dicke (metrisch) 0.076 mm
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl
Beschreibung Mehrzweck-Etiketten aus transparentem Polyester für Drucker, geeignet für raue Umgebungen
Ausführung Glanz
Format Patrone
Modell R6200
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -94 °F bis +212 °F
Temperaturbereich (metrisch) -70°C bis +100°C
Zur Verwendung mit (Anwendung) Anlagenverfolgung, Barcode-Etikettierung, Leiterplattenetikettierung, Bauteil- und Geräteetikettierung, Daten- und Telekommunikationsetikettierung, allgemeine Kennzeichnung, Inventar- und Prüfetikettierung
Menge Je 1
Alternate Part Number M4C-1000-430