Learn More
Brady™ Chemikalienbeständige kryogene Polypropylen-Etiketten
Artikelnummer. 18733574 Alle ansehen Brady Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Schwarz auf Weiß
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Packungsgröße
18733574 Schwarz auf Weiß 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18733574 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 177012
Unterstützen Sie ein sichereres, effizienteres Labor
Verwenden Sie den Aktionscode 28026
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Mit dem hochleistungsfähigen, chemikalien- und temperaturbeständigen Polypropylen B-7425, das auch rauen Laborprozessen standhält, lassen sich Texte problemlos lesen und Barcodes scannen.
  • Spezialisiert – Diese Etiketten trotzen extremen Bedingungen und eignen sich ideal zur Laborkennzeichnung von Fläschchen, Zentrifugenröhrchen und Reagenzgläsern.
  • Langlebig – Die Etiketten sind beständig gegen Chemikalien, flüssigen Stickstoff, andere raue Umgebungsbedingungen und einen Temperaturbereich von -80 °C bis -80 °C.° bis 70 °C
  • Klebstoff – Hergestellt mit einem permanenten Acrylklebstoff für eine feste Verbindung auf glatten Oberflächen wie Glas, Kupfer und Edelstahl
  • Zertifizierungen - RoHS-konform gemäß 2011/65/EU (Erfolgreich geprüft nach 2015/863)
  • Materialspezifische Leistungen und Eigenschaften entnehmen Sie bitte dem Technischen Datenblatt (TDS)
Spezifikation
Produkttyp Drucker-Kit
Farbe Schwarz auf Weiß
Displaytyp Keine
Zur Verwendung mit (Geräte) Brady Etiketten
Material Polypropylen
Print Technology Thermotransfer
Länge (angloamerikanisch) 25 ft.
Breite (angloamerikanisch) 1 in.
Länge (metrisch) 7.62 m
Breite (metrisch) 25.40 mm
Dicke (angloamerikanisch) 0,004 in.
Dicke (metrisch) 0.102 mm
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl
Beschreibung Chemikalienbeständige, kryogene Polypropylen-Etiketten für Drucker
Ausführung Matt
Format Patrone
Modell R4300
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -112 bis +158 °F
Temperaturbereich (metrisch) -80 °C bis +70 °C
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kennzeichnung von Kälteanlagen, Bauteilen und Geräten, Elektroinstallationen, Anlagenkennzeichnung, Bodenmarkierungen, Laborkennzeichnungen, Lean- und 5S-Kennzeichnungen, Rohr- und Ventilkennzeichnungen, Temperaturanzeigekennzeichnungen, Lagerkennzeichnungen
Menge Je 1
Alternate Part Number M4C-1000-7425