Beschreibung
- Im Lieferumfang ist nur die Magnetbefestigung für den Drucker enthalten (Drucker separat erhältlich).
- Entwickelt für die Verwendung mit dem Etikettendrucker M410 von Brady™
- Ermöglicht die Befestigung des Druckers an einer Schaltschranktür oder einer Metalloberfläche für eine freihändigere Bedienung oder Lagerung.
- Wird mit Schrauben an der Rückseite des Druckers befestigt, um Stabilität zu gewährleisten
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Magnet |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | BMP41 Label Printer, Brady M410 Etikettendrucker |
| Breite (metrisch) | 101.60 mm |
| Höhe (angloamerikanisch) | 0,75 in. |
| Höhe (metrisch) | 19.05 mm |
| Beschreibung | Magnet für tragbaren Drucker |
| Enthält | Ein Magnet |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Anlagenverfolgung, Leiterplattenkennzeichnung, Bauteil- und Gerätekennzeichnung, Daten- und Telekommunikationskennzeichnung, Elektrokennzeichnung, Anlagenkennzeichnung, Kennzeichnung von Lebensmittel- und Getränkeprozessen, Allgemeine Kennzeichnung, Kennzeichnung im Gesundheitswesen und in Krankenhäusern, Inventar- und Inspektionskennzeichnung, Laborkennzeichnung, Lean- und 5S-Kennzeichnung, Sicherheitskennzeichnung, Lagerkennzeichnung, Draht- und Kabelkennzeichnung |
| Menge | Je 1 |
| Alternate Part Number | M410-MAGNET |