Learn More
Brady™ Aggressiver Mehrzweckklebstoff Nylon Etiketten
Beschreibung
- Vielseitig einsetzbar – Ideal zum Beschriften stark gekrümmter Oberflächen wie Drähte und Kabel sowie allgemeiner Laborgeräte, Gerätepanels, Frontplatten und Klemmenblöcke.
- Langlebig – Entwickelt, um extremen Temperaturen, Chemikalien, Fetten, Ölen, Reinigungs- und Waschmitteln standzuhalten.
- Klebstoff – Permanent haftende Etiketten, die auf glatten, rauen und pulverbeschichteten Oberflächen gleichermaßen haften.
- Zertifiziert - UL-anerkannt nach UL969, CSA nach C22.2 Nr. 0.15-95, RoHS-konform nach 2011/65/EU (bestanden 2015/863)
- Materialspezifische Leistungen und Eigenschaften entnehmen Sie bitte dem Technischen Datenblatt (TDS)
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Drucker-Kit |
| Farbe | Schwarz auf Weiß |
| Displaytyp | Keine |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Brady Etiketten |
| Material | Nylon |
| Print Technology | Thermotransfer |
| Länge (angloamerikanisch) | 3 in. |
| Breite (angloamerikanisch) | 1 in. |
| Länge (metrisch) | 76.20 mm |
| Dicke (angloamerikanisch) | 0,0065 in. |
| Mehr anzeigen |