Learn More
Brady™ Wiederabsetzbare Mehrzweck-Vinyletiketten
Artikelnummer. 18763574 Alle ansehen Brady Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Schwarz auf Weiß
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Packungsgröße
18763574 Schwarz auf Weiß 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18763574 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 177009
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die repositionierbare Vinylfolie (B-581) ist ein strapazierfähiges, flexibles, hochglänzendes Material, das sich ideal für die Kennzeichnung im Innen- und Außenbereich eignet, wo ein häufiges Umpositionieren erforderlich ist.
  • Ein spezieller, besonders haftstarker Klebstoff sorgt für sicheren Halt, lässt sich aber rückstandsfrei entfernen und ist daher ideal für Anwendungen wie 5S und Inventurmanagement geeignet.
  • Vinylfolie kann im Thermotransferverfahren bedruckt werden
  • Die durchschnittliche Haltbarkeit im Außenbereich beträgt 5 Jahre.
  • Betriebstemperatur von -40 °C bis 82 °C
  • Materialspezifische Leistungen und Eigenschaften entnehmen Sie bitte dem Technischen Datenblatt (TDS)
Spezifikation
Produkttyp Drucker-Kit
Farbe Schwarz auf Weiß
Displaytyp Keine
Zur Verwendung mit (Geräte) Brady Etiketten
Material Vinyl
Print Technology Thermotransfer
Länge (angloamerikanisch) 25 ft.
Breite (angloamerikanisch) 1,5 in.
Länge (metrisch) 7.62 m
Breite (metrisch) 38.10 mm
Dicke (angloamerikanisch) 0,005 in.
Dicke (metrisch) 0.125 mm
Klebstofftyp Repositionierbares Acryl
Beschreibung Wiederabsetzbare Mehrzweck-Vinyletiketten
Ausführung Glanz
Format Patrone
Modell R6000HF
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -40 °F bis +180 °F
Temperaturbereich (metrisch) -40°C bis +82°C
Zur Verwendung mit (Anwendung) Komponenten- und Gerätekennzeichnung, Elektrokennzeichnung, Anlagenkennzeichnung, Bodenmarkierung, Lean- und 5S-Kennzeichnung, Rohr- und Ventilkennzeichnung, Lagerkennzeichnung
Menge Je 1
Alternate Part Number M5C-1500-581-WT