Learn More
Cytiva M13KO7-Hilfsphage
Artikelnummer. 10439944 Alle ansehen Cytiva Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 μl
Packungsgröße:
100 Mikroliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10439944 100 μl 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10439944 Lieferant Cytiva Lieferanten-Nr. 27152401
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    127.50 CHF
    116.00 CHF / 100 Mikroliter
    Sparen 11.50 CHF
    9% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Für Phagenrettung
  • Enthält ein modifiziertes Gen 11 , eine Einfügung des Ursprungs der Replikation von p15A und das Kanamycin-Resistenzgen von Tn903 an der Ava I-Stelle
  • Gebrauchsfertig geliefert bei > 5× 1010 pfu/ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung 2°bis 8 °C
Menge 100 μl
Zur Verwendung mit (Anwendung) Phagenrettung