Beschreibung
Use our tool to find and order pre-designed primers for PCR and Sanger sequencing. Free of SNPs and dimers, target-specific, and suitable for universal PCR conditions, these primers can be ordered unmodified, M13-tailed, HPLC-purified, or desalted. All primers are checked by mass spectrometry.
Spezifikation
Spezifikation
| Liefertyp | Einzelröhrchen, getrocknet |
| Format | Fest |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Massenspektrometrie |
| Beschreibung | M13 Reverse Sequencing Primer, 50 nmol, HPLC-Aufreinigung, 900 pmole minimale angegebene Ausbeute, 5' CAGGAAACAGCTATGACC-Sequenz, in einem einzelnen Röhrchen geliefert, getrocknet, Verwendung für BigDye™ Cycle Sequencing Primer |
| Produkttyp | M13 Reverse Sequencing Primer |
| Abfolge des Proteinabbaus | 5' CAGGAAACAGCTATGACC |
| Selektionsmittel (eukaryotisch) | Human |
| Reinheit | Entsalzt |
| Primer | M13-Rückwärtssequenzierungsprimer |
| Menge | 50 nmol |
| Mehr anzeigen |