Learn More
Applied Biosystems™ M13 Sequencing Reverse Primer, HPLC
Artikelnummer. 15564374 Alle ansehen Applied Biosystems Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 nmol
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15564374 50 nmol 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15564374 Lieferant Applied Biosystems™ Lieferanten-Nr. A15638
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 13-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
M13 Rückwärtsprimer für die Sequenzierung, HPLC
Use our tool to find and order pre-designed primers for PCR and Sanger sequencing. Free of SNPs and dimers, target-specific, and suitable for universal PCR conditions, these primers can be ordered unmodified, M13-tailed, HPLC-purified, or desalted. All primers are checked by mass spectrometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Liefertyp Einzelröhrchen, getrocknet
Zur Verwendung mit (Geräte) Massenspektrometrie
Beschreibung M13 Reverse Sequencing Primer, 50 nmol, HPLC-Aufreinigung, 900 pmole minimale angegebene Ausbeute, 5' CAGGAAACAGCTATGACC-Sequenz, in einem einzelnen Röhrchen geliefert, getrocknet, Verwendung für BigDye™ Cycle Sequencing Primer
Produkttyp M13 Reverse Sequencing Primer
Abfolge des Proteinabbaus 5' CAGGAAACAGCTATGACC
Primer M13-Rückwärtssequenzierungsprimer
Menge 50 nmol
Güte HPLC
Zur Verwendung mit (Anwendung) BigDye™ Zyklus-Sequenzierungsprimer
Form Fest