Learn More
Micronova™ M-Zone™ Schnappmopp aus Polyester
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15551755 Alle ansehen Micronova Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Material:
Polyester
Packungsgröße:
24 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Material Packungsgröße
15551755 Polyester 24 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15551755 Lieferant Micronova™ Lieferanten-Nr. MZSM1114IR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    507.00 CHF
    486.97 CHF / 24 Stück
    Sparen 20.03 CHF
    3% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Polyester-Mopp mit Waffelgewebe für erhöhte Saugfähigkeit. Micronova™ M-Zone™ Schnappmopp aus Polyester ist mit starken Desinfektionsmitteln kompatibel.
  • Bestrahlt
  • Autoklavierbar
  • Zur Verwendung mit Moppadaptern der QDSL und QPSL Serie
  • Entwickelt für saubere und kontrollierte Umgebungen
  • 100 % Polyester mit einem Waffelgewebe für eine gesteigerte Saugfähigkeit
  • Mit starken Desinfektionsmitteln verträglich
  • Autoklavierbar
Certifications
ISO 9001:2008
Compliance
AMI-Richtlinien für die Sterilisation
Spezifikation
Material Polyester