Learn More
m-Xylylylen-Dichlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11418790
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11418790 10 g 10 Gramm
11404583 25 g 25 Gramm
11414583 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11418790 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11548.09
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 626-16-4 | C8H8Cl2 | 175.052 g/mol
m-Xylylene dichloride is used in pharmaceutical and used in medicine, brightener intermediates. α,α?-Dichloro-m-xylene is suitable for use in the synthesis of 1,7-bis(6-methoxy-2-formylphenyl)-1,7-dioxaheptane.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
M-Xylylen-Dichlorid wird in pharmazeutischen und in medizinischen Aufheller-Zwischenprodukten verwendet. α,α′-Dichloro-m-Xylol eignet sich für die Synthese von 1,7-bis(6-Methoxy-2-Formylphenyl)-1,7-dioxaheptan.
Löslichkeit
Nicht in Wasser löslich
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Behälter dicht verschlossen lassen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 626-16-4
Summenformel C8H8Cl2
Molekulargewicht (g/mol) 175.052
MDL-Nummer MFCD00000912
InChI-Schlüssel GRJWOKACBGZOKT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-bis chloromethyl benzene, alpha,alpha'-dichloro-m-xylene, m-xylylene dichloride, benzene, 1,3-bis chloromethyl, m-bis chloromethyl benzene, m-xylylene chloride, m-dichloroxylene, benzene, 1,3-dichloromethyl, ccris 1774, m-xylene, .alpha.,.alpha.'-dichloro
PubChem CID 12275
IUPAC-Name 1,3-bis(Ethenyl)benzol
SMILES C1=CC(=CC(=C1)CCl)CCl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material m-Xylylene dichloride
Schmelzpunkt 33°C to 37°C
Siedepunkt 250°C to 255°C
Flammpunkt 144°C (291°F)
Menge 10 g
UN-Nummer UN2928
Beilstein 2079898
Formelmasse 175.06
Reinheit (%) 97%