Learn More
m-Xylol, TRC
Artikelnummer. 30449612
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 L
Packungsgröße:
1 Liter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30449612 1 L 1 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Artikelnummer. 30449612 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCX7494151L
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material m-Xylene (1,3-Dimethylbenzene)
CAS 108-38-3
Summenformel C8 H10
Menge 1 L
Synonym Benzene','1,3-dimethyl-, m-Xylene (8CI), 1,3-Dimethylbenzene, 1,3-Xylene, 3-Methyltoluene, NSC 61769, m-Dimethylbenzene, m-Methyltoluene, m-xylol
InChI-Formel InChI=1S/C8H10/c1-7-4-3-5-8(2)6-7/h3-6H,1-2H3
SMILES Cc1cccc(C)c1
IUPAC-Name 1,3-Xylol
Molekulargewicht (g/mol) 106.16
Formelmasse 106.0783