Learn More
M-Xylol, ReagentPlus™, 99 %, Honeywell™
Catalog Number p-7120608
Click to view available options
Menge:
1 l
4 l
Verpackung:
Glasflasche
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
108-38-3
C8H10
106.17
MFCD00008536
IVSZLXZYQVIEFR-UHFFFAOYSA-N
m-Xylol, 1,3-Dimethylbenzol, M-Dimethylbenzol, Meta-Xylol, m-Methyltoluol, 3-Xylol, Benzol, 1,3-Dimethyl, benzene, 1,3-dimethyl, 1,3-dimethylbenzol, santosol 150
7929
CHEBI:28488
1,3-Xylol
CC1=CC(C)=CC=C1
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
108-38-3
C8H10
106.17
MFCD00008536
IVSZLXZYQVIEFR-UHFFFAOYSA-N
m-Xylol, 1,3-Dimethylbenzol, M-Dimethylbenzol, Meta-Xylol, m-Methyltoluol, 3-Xylol, Benzol, 1,3-Dimethyl, benzene, 1,3-dimethyl, 1,3-dimethylbenzol, santosol 150
7929
CHEBI:28488
1,3-Xylol
CC1=CC(C)=CC=C1
Reagenzgütegrad, 99 %
  • ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material M-Xylol
Schmelzpunkt -48 °C
Farbe Farblos
Strukturformel C6H4(CH3)2
UN-Nummer UN1307
Beilstein 605441
Formelmasse 106.17 mol
Reinheit (%) 99 %
Güte ReagentPlus™
Dichte 0.868 g/ml bei 25 °C
Siedepunkt 139 °C
Menge 1 l
Explosionsgrenze 0.07
Flammpunkt 25 °C (77 °F)
Zündpunkt 982 °F
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex n20/D 1.497 (Lit.)
Dampfdruck 16 mmHg (37.7 °C)